Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzyltoluène 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyldiphenylmethane

OR311220-1G
APOSOR311220-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR311220-1G
2-Benzyltoluène 95%
2-Benzyltoluène


Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Point d'ébullition: 279…281 °C/760mmHg
Densité: 0.9985 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270116
Numéro CAS: 713-36-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité