(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311294-500MG
APOSOR311294-500MGEA 782 EUR InStock
APOSOR311294-500MG
(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Formule: C₁₁H₁₅ClO₂
MW: 214,689 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28976644
Numéro CAS: 139406-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité