(1R)-1-(2-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311296-500MG
APOSOR311296-500MGEA 782 EUR InStock
APOSOR311296-500MG
(1R)-1-(2-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
(1R)-1-(2-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Formule: C₁₂H₁₈O₃
MW: 210,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28976646
Numéro CAS: 167255-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité