Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Aminooxetan-3-yl)acetic acid, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR312021-50MG
APOSOR312021-50MGEA 107 EUR InStock
APOSOR312021-50MG
2-(3-Aminooxetan-3-yl)acetic acid, grade Technique
2-(3-Aminooxetan-3-yl)acetic acid


Formule: C₅H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199156
Numéro CAS: 1373923-03-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité