1-Boc-3-ethynyl-3-hydroxyazetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-ethynyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
OR312034-250MG
APOSOR312034-250MGEA 171 EUR InStock
APOSOR312034-250MG
1-Boc-3-ethynyl-3-hydroxyazetidine
1-Boc-3-ethynyl-3-hydroxyazetidine
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21324699
Numéro CAS: 1259034-35-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSOR312034-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité