3-Aminooxetane-3-carboxylic acid, N-FMOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)oxetane-3-carboxylic acid, 3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)oxetane-3-carboxylic acid
OR312038-1G
APOSOR312038-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR312038-1G
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid, N-FMOC protected 97%
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid, N-FMOC protected
Formule: C₁₉H₁₇NO₅
MW: 339.342 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27664829
Numéro CAS: 1380327-56-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité