1-Tosylazetidin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312042-250MG
APOSOR312042-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR312042-250MG
1-Tosylazetidin-3-one
1-Tosylazetidin-3-one
Formule: C₁₀H₁₁NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129860
Numéro CAS: 76543-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité