tert-Butyl-3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR312050-250MG
APOSOR312050-250MGEA 445 EUR InStock
APOSOR312050-250MG
tert-Butyl-3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₄
MW: 348,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199157
Numéro CAS: 1373923-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité