(1-Aminocyclobut-1-yl)acetic acid, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutyl)acetic acid, 2-(1-Aminocyclobut-1-yl)ethanoic acid, N-BOC protected, {1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclobut-1-yl}acetic acid
OR312103-250MG
APOSOR312103-250MGEA 77 EUR InStock
APOSOR312103-250MG
(1-Aminocyclobut-1-yl)acetic acid, N-BOC protected
(1-Aminocyclobut-1-yl)acetic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,273 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13249390
Numéro CAS: 249762-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité