2-[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]acetic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR312117-100MG
APOSOR312117-100MGEA 279 EUR InStock
APOSOR312117-100MG
2-[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]acetic acid hydrochloride
2-[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20645823
Numéro CAS: 748754-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité