N-Phenyloxetan-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312180-1G
APOSOR312180-1GEA 2030 EUR InStock
APOSOR312180-1G
N-Phenyloxetan-3-amine
N-Phenyloxetan-3-amine
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18849128
Numéro CAS: 1341385-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité