1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3122-1G
APOSOR3122-1GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR3122-1G
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane 98%
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane
Formule: C₁₀H₂₄N₄
Point de fusion: 184…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005105
Numéro CAS: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité