(4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312402-250MG
APOSOR312402-250MGEA 1390 EUR InStock
APOSOR312402-250MG
(4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27996116
Numéro CAS: 1823872-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité