4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylic acid monomethyl ester, Monomethyl Hydrogen Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate, 4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-carboxylic acid
OR312513-1G
APOSOR312513-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR312513-1G
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212,2423 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18459359
Numéro CAS: 18720-35-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité