(R)-2-Methylpiperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR313055-1G
APOSOR313055-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR313055-1G
(R)-2-Methylpiperidine 97%
(R)-2-Methylpiperidine
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,1741 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862168
Numéro CAS: 1722-95-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité