3-Cyclopropylpropionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyclopropylpropanoic acid
OR313064-250MG
APOSOR313064-250MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR313064-250MG
3-Cyclopropylpropionic acid 95%
Chlorure de 3-cyclopropylpropionyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179408
Numéro CAS: 5618-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité