Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromocrotonic acid 95%, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: trans-4-Bromo-2-butenoic Acid, (E)-4-Bromobut-2-enoic acid

OR313099-5G
APOSOR313099-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR313099-5G
4-Bromocrotonic acid 95%, grade Technique
4-Bromocrotonic acid


Formule: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Point de fusion: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082701
Numéro CAS: 13991-36-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité