3-tert-Butyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3136-100MG
APOSOR3136-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3136-100MG
3-tert-Butyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-tert-Butyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formule: C₁₃H₁₆N₂O
MW: 216.29 g/mol
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051762
Numéro CAS: 6631-89-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité