2-(4-Chlorophenyl)-2',4'-dichloroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
OR314002-1G
APOSOR314002-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR314002-1G
2-(4-Chlorophenyl)-2',4'-dichloroacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-2',4'-dichloroacetophenone
Formule: C₁₄H₉Cl₃O
MW: 299,58 g/mol
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18452152
Numéro CAS: 94171-11-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité