Methyl 3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR314008-250MG
APOSOR314008-250MGEA 66.7 EUR InStock
APOSOR314008-250MG
Methyl 3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate 97%
Methyl 3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22376784
Numéro CAS: 1031351-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité