6-Bromo-2-methoxynicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR314013-250MG
APOSOR314013-250MGEA 150 EUR InStock
APOSOR314013-250MG
6-Bromo-2-methoxynicotinic acid 95%
6-Bromo-2-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188730
Numéro CAS: 1060806-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité