Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-cyanomethyl-benzonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-(cyanomethyl)benzonitrile

OR314034-250MG
APOSOR314034-250MGEA 226 EUR InStock
APOSOR314034-250MG
3-Chloro-4-cyanomethyl-benzonitrile 97%
3-Chloro-4-cyanomethyl-benzonitrile


Formule: C₉H₅ClN₂
MW: 176,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392504
Numéro CAS: 1261672-27-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité