3-(Hydroxymethyl)-1h-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR314039-250MG
APOSOR314039-250MGEA 231 EUR InStock
APOSOR314039-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1h-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
3-(Hydroxymethyl)-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619746
Numéro CAS: 1401555-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité