(6-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (6-chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamate
OR314060-1G
APOSOR314060-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR314060-1G
(6-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester 98%
(6-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₂ClIN₂O₂
MW: 354,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977418
Numéro CAS: 400777-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité