2-Chloro-4-méthyl-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
OR3149-5G
APOSOR3149-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3149-5G
2-Chloro-4-méthyl-5-nitropyridine
2-Chloro-4-méthyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C/5mmHg
Point de fusion: 37…39 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010688
Numéro CAS: 23056-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité