Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Dibenzoylferrocene

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Di(benzoylcyclopentadienyl) Iron, Bis(benzoylcyclopentadienyl) Iron

OR315065-25G
APOSOR315065-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR315065-25G
1,1'-Dibenzoylferrocene
1,1'-Dibenzoylferrocene


Formule: C₂₄H₁₀FeO₂
MW: 386,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045455
Numéro CAS: 12180-80-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité