2,3-Dibromo-5,6-dimethylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315119-1G
APOSOR315119-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR315119-1G
2,3-Dibromo-5,6-dimethylpyridine
2,3-Dibromo-5,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₇Br₂N
MW: 264,945 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13688994
Numéro CAS: 117846-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité