3-Amino-2-methoxy-4-picoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine
OR315127-1G
APOSOR315127-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR315127-1G
3-Amino-2-methoxy-4-picoline 95+%
3-Amino-2-methoxy-4-picoline
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,1671 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277287
Numéro CAS: 76005-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité