2-[2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-3-methoxy-2-propenoic acid methyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-Methyl 2-(2-((6-chloropyrimidin-4-yl)oxy)phenyl)-3-methoxyacrylate
OR315151-100G
APOSOR315151-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR315151-100G
2-[2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-3-methoxy-2-propenoic acid methyl ester 97%
2-[2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-3-methoxy-2-propenoic acid methyl ester
Formule: C₁₅H₁₃ClN₂O₄
MW: 320,728 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194671
Numéro CAS: 131860-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité