2,2'-Bipyrimidyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-Dipyrimidyl, 2,2'-Bipyrimidine
OR315153-1G
APOSOR315153-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR315153-1G
2,2'-Bipyrimidyl
2,2'-Bipyrimidyl
Formule: C₈H₆N₄
MW: 158,16 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014600
Numéro CAS: 34671-83-5
EINECS: 252-137-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité