Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid

Fournisseur: Apollo Scientific

OR315154-1G
APOSOR315154-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR315154-1G
(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid
(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid


Formule: C₁₃H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756806
Numéro CAS: 6836-22-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité