4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(9H-9-carbozale)phenylboronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid, (4-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic acid
OR315164-25G
APOSOR315164-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR315164-25G
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid 98%
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176534
Numéro CAS: 419536-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité