H-Aib-OtBu·HCl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, tert-Butyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
OR315173-100G
APOSOR315173-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR315173-100G
H-Aib-OtBu·HCl 97%
H-Aib-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₇NO₂·HCl
MW: 195,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272284
Numéro CAS: 84758-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité