Spiro[2.5]oct-1-ylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315179-250MG
APOSOR315179-250MGEA 449 EUR InStock
APOSOR315179-250MG
Spiro[2.5]oct-1-ylamine hydrochloride 95%
Spiro[2.5]oct-1-ylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₅N·ClH
MW: 161,672 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23144279
Numéro CAS: 17202-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité