5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
OR315246-100G
APOSOR315246-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR315246-100G
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167568
Numéro CAS: 5453-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité