Isothiocyanate de 2,6-diéthylphényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Diethyl-2-isothiocyanatobenzene
OR315247-5G
APOSOR315247-5GEA 132 EUR InStock
APOSOR315247-5G
Isothiocyanate de 2,6-diéthylphényle
Isothiocyanate de 2,6-diéthylphényle
Formule: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041069
Numéro CAS: 25343-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité