Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
OR315263-5G
APOSOR315263-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR315263-5G
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041056
Numéro CAS: 6590-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité