(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315285-5G
APOSOR315285-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR315285-5G
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 97%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Point de fusion: 63 °C
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013436
Numéro CAS: 115314-17-5
EINECS: 601-353-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité