(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4S)-2,4-Pentanediol, (S,S)-(+)-2,4-Dihydroxy pentane, (2S,4S)-(+)-Pentanediol, (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol
OR315298-1G
APOSOR315298-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR315298-1G
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol 98%
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064276
Numéro CAS: 72345-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité