4-Chloro-N-methylpicolinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315405-100G
APOSOR315405-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR315405-100G
4-Chloro-N-methylpicolinamide 97%
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Formule: C₇H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02185921
Numéro CAS: 220000-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité