1'-Benzylspiro[indoline-3,4'-piperidine] 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315456-250MG
APOSOR315456-250MGEA 168 EUR InStock
APOSOR315456-250MG
1'-Benzylspiro[indoline-3,4'-piperidine] 95+%
1'-Benzylspiro[indoline-3,4'-piperidine]
Formule: C₁₉H₂₂N₂
MW: 278,3900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04108106
Numéro CAS: 474538-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité