(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylaniline
OR315484-5G
APOSOR315484-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR315484-5G
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine 97%
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
Formule: C₁₆H₂₈NP
MW: 265,38 g/mol
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265102
Numéro CAS: 932710-63-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité