Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315705-100G
APOSOR315705-100GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR315705-100G
Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₈H₂₈P₂
Point de fusion: 132…133.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003051
Numéro CAS: 7688-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité