trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-1-Amino-4-hydroxyadamantane hydrochloride, trans-4-Amino-1-adamantanol hydrochloride
OR315778-5G
APOSOR315778-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR315778-5G
trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride
trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₈ClNO
MW: 203,7100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099880
Numéro CAS: 62075-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité