5-Amino-4,6-dichloronicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315879-25MG
APOSOR315879-25MGEA 857 EUR InStock
APOSOR315879-25MG
5-Amino-4,6-dichloronicotinonitrile 95%
5-Amino-4,6-dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,014 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30293239
Numéro CAS: 1565871-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité