N-Boc-L-phenylalaninol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-BOC-Phenylalaninol, Boc-Phenylalaninol, (S)-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-ylcarbamate
OR316043-100G
APOSOR316043-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR316043-100G
N-Boc-L-phenylalaninol
N-Boc-L-phenylalaninol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076976
Numéro CAS: 66605-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité