Methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317002-1G
APOSOR317002-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR317002-1G
Methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17015873
Numéro CAS: 1095822-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité