6-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317016-1G
APOSOR317016-1GEA 217 EUR InStock
APOSOR317016-1G
6-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
6-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃BrClN₃
Point de fusion: 258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276174
Numéro CAS: 784150-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité