2,4-Dichloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317022-1G
APOSOR317022-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR317022-1G
2,4-Dichloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dichloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅Cl₂N₃
MW: 202,0407 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193622
Numéro CAS: 1192711-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité