Toluene-4-sulphonic acid oxetan-2-yl methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317041-1G
APOSOR317041-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR317041-1G
Toluene-4-sulphonic acid oxetan-2-yl methyl ester
Toluene-4-sulphonic acid oxetan-2-yl methyl ester
Formule: C₁₁H₁₄O₄S
MW: 242,291 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544404
Numéro CAS: 115845-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité